Ácido m-toluico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido m-metilbenzoico, Ácido 3-metilbenzoico, Ácido 3-toluico
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
A13785.0BEA
87.2
EUR
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
Ácido m-toluico ≥99%
Ácido m-toluico
Purity: 99%
CAS No.: 99-04-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 108-110°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 970526
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002523
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 263 °C Pto. de fusión: 108…110 °C Densidad: 1,050 Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002523 Núm. CAS: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Índice Merck: 14,9535 |