Ácido m-toluico para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido m-metilbenzoico, Ácido 3-metilbenzoico, Ácido 3-toluico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 39.1 EUR
8.21902.0250 8.21902.1000
Ácido m-toluico para síntesis
Ácido m-toluico
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 108…111 °C
Densidad: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002523
Núm. CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Índice Merck: 12,09673
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C