Ácido 4-terc-butilbenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido p-terc-butilbenzoico
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
A13997.30EA
27.7
EUR
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
Ácido 4-terc-butilbenzoico ≥99%
Ácido 4-terc-butilbenzoico
Purity: 99+%
CAS No.: 98-73-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 164-168°
Boiling Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 607545
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002563
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 280 °C (desc.) Pto. de fusión: 164…168 °C Densidad: 0,6 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002563 Núm. CAS: 98-73-7 EINECS: 202-696-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |