Ácido 4-terc-butilbenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido p-terc-butilbenzoico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
8.20238.0100EA 32 EUR
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
Ácido 4-terc-butilbenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-terc-butilbenzoico
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 165…167 °C
Densidad: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002563
Núm. CAS: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 165 - 167 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 280 °C (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.6 g/cm3 (20 °C)
pH 3.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 510 °C