Ácido 4-isopropilbenzoico 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
412800050 412800250
ACRO412800050EA 53.3 EUR
ACRO412800050 ACRO412800250
Ácido 4-isopropilbenzoico 98+%
Ácido 4-isopropilbenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116…120 °C
Densidad: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002564
Núm. CAS: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Índice Merck: 12,02684
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %