Ácido 4-heptilbenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22589.06
B22589.14
B22589.06EA
55.1
EUR
B22589.06
B22589.14
Ácido 4-heptilbenzoico ≥99%
Ácido 4-heptilbenzoico
Purity: 99+%
CAS No.: 38350-87-7
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2047135
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ |
Número MDL:
MFCD00009722 Núm. CAS: 38350-87-7 |