Ácido p-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
139060010
139061000
139062500
ACRO139060010EA
150
EUR
ACRO139060010
ACRO139061000
ACRO139062500
Ácido p-toluico 98%
Ácido p-toluico
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 274…275 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 179…182 °C Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002565 Núm. CAS: 99-94-5 EINECS: 202-803-3 Índice Merck: 12,09673 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 182 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 41.2 to 46.4 % (O) |