Ácido p-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11506.0B A11506.0I A11506.30
A11506.0BEA 113 EUR
A11506.0B A11506.0I A11506.30
Ácido p-toluico ≥98%
Ácido p-toluico
Purity: 98% CAS No.: 99-94-5 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 181°(357°F) Melting Point: 178-182° Boiling Point: 274° Beilstein Reference: 507600 Merck Reference: 14,9535 MDL No.: MFCD00002565
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 274 °C
Pto. de fusión: 178…182 °C
Densidad: 1,06
Pto. de inflamación: 181 °C (357 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002565
Núm. CAS: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Índice Merck: 14,9535