Ácido 3-metilantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
103970100 103970500
ACRO103970100EA 91.2 EUR
ACRO103970100 ACRO103970500
Ácido 3-metilantranilico 98%
Ácido 3-metilantranilico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007745
Núm. CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %