Ácido 3-metilantranilico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-3-methylbenzoic acid
B24230.03
B24230.06
B24230.03EA
21.3
EUR
B24230.03
B24230.06
Ácido 3-metilantranilico 98%
3-Methylanthranil acid
Purity: 98%
CAS No.: 4389-45-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 174-177°
Beilstein Reference: 2359694
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 174…177 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007745 Núm. CAS: 4389-45-1 EINECS: 224-505-2 |