Ácido 5-metilantranilico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
L01513.06
L01513.14
L01513.06EA
118
EUR
L01513.06
L01513.14
Ácido 5-metilantranilico 97%
5-Methylanthranil acid
Purity: 97%
CAS No.: 2941-78-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 1101527
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Pto. Ebullición: 317 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007909 Núm. CAS: 2941-78-8 EINECS: 220-932-3 |