Ácido 6-metilantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15187.06
A15187.14
A15187.22
A15187.06EA
80.3
EUR
A15187.06
A15187.14
A15187.22
Ácido 6-metilantranilico 98%
Ácido 6-metilantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 4389-50-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 127° dec.
Beilstein Reference: 2803391
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 127 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007809 Núm. CAS: 4389-50-8 |