Ácido 5-nitro-o-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico
L11862.06 L11862.14
L11862.06EA 102 EUR
L11862.06 L11862.14
Ácido 5-nitro-o-toluico ≥98%
Ácido 5-nitro-o-toluico
Purity: 98+% CAS No.: 1975-52-6 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 176-181° Beilstein Reference: 2451300
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 176…181 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007371
Núm. CAS: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0