Ácido 6-nitro-o-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-metil-6-nitrobenzoico
L06563.06 L06563.14
L06563.06EA 81.7 EUR
L06563.06 L06563.14
Ácido 6-nitro-o-toluico ≥98%
Ácido 6-nitro-o-toluico
Purity: 98% CAS No.: 13506-76-8 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 153-156° Beilstein Reference: 2050804
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. Ebullición: 353 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 153…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007267
Núm. CAS: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3