Ácido 3-metil-2-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-nitro-m-toluico
B25682.14 B25682.22
B25682.14EA 27.6 EUR
B25682.14 B25682.22
Ácido 3-metil-2-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 3-metil-2-nitrobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 5437-38-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 219-223° MDL No.: MFCD00007180
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Pto. Ebullición: 340
Pto. de fusión: 219…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007180
Núm. CAS: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9