Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-nitro-m-toluico
127281000 127285000
ACRO127281000EA 41 EUR
ACRO127281000 ACRO127285000
Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico 99%
Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 216…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007168
Núm. CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 219 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %