Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15523.22
A15523.36
A15523.22EA
66.8
EUR
A15523.22
A15523.36
Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico ≥99%
Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 3113-71-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 215-220°
Beilstein Reference: 1959154
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 215…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007168 Núm. CAS: 3113-71-1 EINECS: 221-479-4 |