Ácido 6-nitro-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 5-metil-2-nitrobenzoico
L06594.06
L06594.14
L06594.06EA
55.9
EUR
L06594.06
L06594.14
Ácido 6-nitro-m-toluico ≥98%
Ácido 6-nitro-m-toluico
Purity: 98+%
CAS No.: 3113-72-2
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 1959031
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. Ebullición: 364 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 133…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007368 Núm. CAS: 3113-72-2 EINECS: 221-481-5 |