Ácido 3-nitro-p-toluico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 28.1 EUR
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
Ácido 3-nitro-p-toluico 99%
Ácido 3-nitro-p-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 187…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007174
Núm. CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %