Ácido 3-nitro-p-toluico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico
A11650.22
A11650.36
A11650.22EA
66.5
EUR
A11650.22
A11650.36
Ácido 3-nitro-p-toluico 99%
Ácido 3-nitro-p-toluico
Purity: 99%
CAS No.: 96-98-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1874411
Formula:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 188…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007174 Núm. CAS: 96-98-0 EINECS: 202-549-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...