Ácido 2-hidroxi-m-toluico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
173340050 173345000 173341000
ACRO173340050EA 23.4 EUR
ACRO173340050 ACRO173345000 ACRO173341000
Ácido 2-hidroxi-m-toluico 99%
Ácido 2-hidroxi-m-toluico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002448
Núm. CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Índice Merck: 13,02609
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %