Ácido 2-hidroxi-m-toluico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
L15825.14
L15825.22
L15825.14EA
19.9
EUR
L15825.14
L15825.22
Ácido 2-hidroxi-m-toluico ≥99%
Ácido 2-hidroxi-m-toluico
Purity: 99%
CAS No.: 83-40-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2086811
Merck Reference: 14,2581
MDL No.: MFCD00002448
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 293 Pto. de fusión: 163…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002448 Núm. CAS: 83-40-9 EINECS: 201-473-8 Índice Merck: 13,02609 |