Ácido 2-hidroxi-p-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-metilsalicilico, Ácido 2-hidroxi-4-metilbenzoico
223540250 223541000
ACRO223540250EA 51 EUR
ACRO223540250 ACRO223541000
Ácido 2-hidroxi-p-toluico 98%
Ácido 2-hidroxi-p-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. de fusión: 175…179 °C
Número MDL: MFCD00002454
Núm. CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %