Ácido 2-hidroxi-p-toluico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-metilsalicilico, Ácido 2-hidroxi-4-metilbenzoico
L03367.14
L03367.22
L03367.14EA
45.2
EUR
L03367.14
L03367.22
Ácido 2-hidroxi-p-toluico ≥99%
Ácido 2-hidroxi-p-toluico
Purity: 99%
CAS No.: 50-85-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 2208140
Merck Reference: 14,2580
MDL No.: MFCD00002454
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. de fusión: 176…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002454 Núm. CAS: 50-85-1 EINECS: 200-068-3 |