Ácido 6-hidroxi-m-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100 163860500
ACRO163860100EA 66.4 EUR
ACRO163860100 ACRO163860500
Ácido 6-hidroxi-m-toluico 98%
Ácido 6-hidroxi-m-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 151…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002461
Núm. CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Índice Merck: 12,02650
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %