Ácido 6-hidroxi-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
B20040.06 B20040.14
B20040.06EA 47.4 EUR
B20040.06 B20040.14
Ácido 6-hidroxi-m-toluico ≥98%
Ácido 6-hidroxi-m-toluico
Purity: 98% CAS No.: 89-56-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00002461
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 151…154 °C
Densidad: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002461
Núm. CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Índice Merck: 12,02650