Ácido 3-hidroxi-p-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
B21501.03
B21501.06
B21501.14
B21501.03EA
17.8
EUR
B21501.03
B21501.06
B21501.14
Ácido 3-hidroxi-p-toluico ≥98%
Ácido 3-hidroxi-p-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 586-30-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 207-212°
Beilstein Reference: 1936497
MDL No.: MFCD00002511
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 313 Pto. de fusión: 207…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002511 Núm. CAS: 586-30-1 EINECS: 209-571-2 |