Etilo acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Acetic acid ethyl ester
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84532.550EA 3740 EUR
84532.550 84532.460 84532.950
Etilo acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
Ethyl acetate
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (calculado en forma anhidra) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Residuo de evaporación Max. 0,0005 %
Agua Max. 0,02 %