1-Cloro-2-feniletano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
2-Phenylethyl chloride, (2-Chloroethyl)benzene, 2-(Chloroethyl)benzene
L04891.09
L04891.22
L04891.36
L04891.09EA
26.4
EUR
L04891.09
L04891.22
L04891.36
1-Cloro-2-feniletano ≥99%
1-Cloro-2-feniletano
Purity: 99%
CAS No.: 622-24-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: -60°
Boiling Point: 82-84°/16mm
Beilstein Reference: 385969
MDL No.: MFCD00000977
Formula:
ClCH₂CH₂C₆H₅ MW: 140,61 g/mol Pto. Ebullición: 82…84 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000977 Núm. CAS: 622-24-2 EINECS: 210-725-6 |