(3-Cloropropil)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fenilpropilo cloruro
B20445.06
B20445.14
B20445.22
B20445.06EA
32.4
EUR
B20445.06
B20445.14
B20445.22
(3-Cloropropil)benceno ≥98%
(3-Cloropropil)benceno
Purity: 98%
CAS No.: 104-52-9
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 218-220°
MDL No.: MFCD00001001
Formula:
ClH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Pto. Ebullición: 218…220 °C Pto. de fusión: –27 °C Densidad: 1,05 Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001001 Núm. CAS: 104-52-9 EINECS: 203-210-2 |