(4-Clorobutil)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11753.03
A11753.06
A11753.14
A11753.03EA
37.9
EUR
A11753.03
A11753.06
A11753.14
(4-Clorobutil)benceno ≥97%
(4-Clorobutil)benceno
Purity: 97%
CAS No.: 4830-93-7
Molecular Formula: C6H5(CH2)4Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 125-128°/20mm
Beilstein Reference: 2042123
MDL No.: MFCD00037117
Formula:
(C₆H₅)(CH₂)₄Cl Pto. Ebullición: 125…128 °C (20 mmHg) Densidad: 1,026 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037117 Núm. CAS: 4830-93-7 EINECS: 225-408-8 |