n-Hexano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84530.550EA 0 EUR
84530.550 84530.460 84530.950
n-Hexano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
n-Hexano
For preparative HPLC
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 69
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
IR: 01-2119480412-44
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) Min. 97.0 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm