α-Metilestireno estabilizado para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Fenilpropeno
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06086.0100 8.06086.1000
8.06086.0100EA 33.9 EUR
8.06086.0100 8.06086.1000
α-Metilestireno estabilizado para síntesis
α-Metilestireno
Formula: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 165,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008859
Núm. CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 167 g/l (48 °C)
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 105 - 108 °C
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 9.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C