2,3-Diclorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A11206.14
A11206.18
A11206.22
A11206.14EA
82.5
EUR
A11206.14
A11206.18
A11206.22
2,3-Diclorotolueno ≥98%
2,3-Diclorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 32768-54-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 4°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 2412384
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000546
Formula:
C₇H₆Cl₂ MW: 161.03 g/mol Pto. Ebullición: 207…208 °C Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 1.229 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000546 Núm. CAS: 32768-54-0 EINECS: 251-203-8 UN: 3082 ADR: 9 III |