3,4-Diclorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
A10763.0B
A10763.30
A10763.0BEA
129
EUR
A10763.0B
A10763.30
3,4-Diclorotolueno ≥98%
3,4-Diclorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 95-75-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: ca -15°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1931687
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000556
Formula:
C₇H₆Cl₂ MW: 161,03 g/mol Pto. Ebullición: 200…202 °C Pto. de fusión: ∼–15 °C Densidad: 1,251 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000556 Núm. CAS: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN: 3082 ADR: 9,III |