2,6-Diclorotolueno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 71.7 EUR
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Diclorotolueno 99+%
2,6-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Pto. Ebullición: 196…203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1.25 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000576
Núm. CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %