2,6-Diclorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dichloro-2-methylbenzene
B24463.14
B24463.22
B24463.36
B24463.14EA
29.2
EUR
B24463.14
B24463.22
B24463.36
2,6-Diclorotolueno ≥99%
2,6-Diclorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 118-69-4
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 2°
Boiling Point: 196-203°
Beilstein Reference: 1907194
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000576
Formula:
C₇H₆Cl₂ MW: 161,03 g/mol Pto. Ebullición: 196…203 °C Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 1,254 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000576 Núm. CAS: 118-69-4 EINECS: 204-269-7 UN: 3082 ADR: 9,III |