2,4-Diclorotolueno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 158 EUR
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Diclorotolueno 99%
2,4-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Pto. Ebullición: 200
Pto. de fusión: –14 °C
Densidad: 1.24 g/cm³
Pto. de inflamación: 79
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000583
Núm. CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %