α-2,4-Triclorotolueno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 39.8 EUR
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α-2,4-Triclorotolueno 99%
α-2,4-Triclorotolueno
Formula: C₇H₅Cl₃
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2,7 °C
Densidad: 1,4 g/cm³
Pto. de inflamación: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000895
Núm. CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)