α-2,4-Triclorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 94-99-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 190°(374°F)
Refractive Index: 1.5760
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 387220
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000895
Formula:
C₇H₅Cl₃ Pto. Ebullición: 248 °C Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1,408 Pto. de inflamación: 190 °C (374 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000895 Núm. CAS: 94-99-5 EINECS: 202-381-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...