α-2,5-Triclorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,5-Dichlorobenzyl chloride, 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dichlorobenzene
L07506.06
L07506.14
L07506.06EA
92.5
EUR
L07506.06
L07506.14
α-2,5-Triclorotolueno ≥97%
α-2,5-Triclorotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 2745-49-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Refractive Index: 1.5755
Odour: Pungent
Boiling Point: 121-124°/14mm
Beilstein Reference: 637802
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00035818
Formula:
C₇H₅Cl₃ MW: 195,47 g/mol Pto. Ebullición: 121…124 °C (14 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035818 Núm. CAS: 2745-49-5 EINECS: 220-382-4 UN: 3265 ADR: 8,II |