α-3,4-Triclorotolueno 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Diclorobencilo cloruro, Cloruro de 3,4-diclorobencilo, 1,2-Dicloro-4-(clorometil)benceno
279050250 279051000 279055000
ACRO279050250EA 37.1 EUR
ACRO279050250 ACRO279051000 ACRO279055000
α-3,4-Triclorotolueno 98+%
α-3,4-Triclorotolueno
Formula: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Pto. Ebullición: 122…124 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,41 g/cm³
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000906
Núm. CAS: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %