α-3,4-Triclorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17672.14
A17672.18
A17672.22
A17672.30
A17672.14EA
40
EUR
A17672.14
A17672.18
A17672.22
A17672.30
α-3,4-Triclorotolueno ≥98%
α-3,4-Triclorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 102-47-6
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 155°(311°F)
Refractive Index: 1.5766
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 99-101°/2mm
Beilstein Reference: 386644
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000906
Formula:
C₇H₅Cl₃ Pto. Ebullición: 99…101 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1,416 Pto. de inflamación: 155 °C (311 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000906 Núm. CAS: 102-47-6 EINECS: 203-033-0 UN: 3265 ADR: 8,II |