α-2-Diclorotolueno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
186530010 186532500
ACRO186530010EA 77.3 EUR
ACRO186530010 ACRO186532500
α-2-Diclorotolueno 98+%
α-2-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,27 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000893
Núm. CAS: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %