α-2-Diclorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 611-19-8
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Pungent
Melting Point: -13°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 471700
UN No.: 2235
MDL No.: MFCD00000893
Formula:
C₇H₆Cl₂ Pto. Ebullición: 213…214 °C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,272 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000893 Núm. CAS: 611-19-8 EINECS: 210-258-8 UN: 2235 ADR: 6.1,III |