3-Clorotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
160451000 160452500 160455000
ACRO160451000EA 50.4 EUR
ACRO160451000 ACRO160452500 ACRO160455000
3-Clorotolueno 97%
3-Clorotolueno
Formula: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Pto. Ebullición: 160…162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 1.07 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000595
Núm. CAS: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
UN: 2238
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02190
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %