3-Clorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
A16991.0EEA
541
EUR
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
3-Clorotolueno ≥98%
3-Clorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 108-41-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: -48°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1903632
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000595
Formula:
C₇H₇Cl MW: 126.59 g/mol Pto. Ebullición: 160…162 °C Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 1.072 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000595 Núm. CAS: 108-41-8 EINECS: 203-580-5 UN: 2238 ADR: 3 III Índice Merck: 13,02190 |