α-4-Diclorotolueno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 36.6 EUR
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α-4-Diclorotolueno 99+%
α-4-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
Pto. Ebullición: 221 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000914
Núm. CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride