α-4-Diclorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Clorobencilo cloruro
A14696.0B
A14696.0I
A14696.14
A14696.30
A14696.0BEA
159
EUR
A14696.0B
A14696.0I
A14696.14
A14696.30
α-4-Diclorotolueno ≥98%
α-4-Diclorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 104-83-6
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5575
Odour: Pungent
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 471558
UN No.: 3427
MDL No.: MFCD00000914
Formula:
C₇H₆Cl₂ MW: 161.03 g/mol Pto. Ebullición: 220…221 °C Pto. de fusión: 26…30 °C Densidad: 1.275 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000914 Núm. CAS: 104-83-6 EINECS: 203-242-7 UN: 3427 ADR: 6.1 III |