α-α-α-4-Tetraclorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorobenzotrichloride, 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene
B23446.14 B23446.22
B23446.14EA 25.2 EUR
B23446.14 B23446.22
α-α-α-4-Tetraclorotolueno ≥98%
α-α-α-4-Tetraclorotolueno
Purity: 98+% CAS No.: 5216-25-1 Molecular Formula: C7H4Cl4 Formula Weight: 229.92 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1866549 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000790
Formula: C₇H₄Cl₄
MW: 229,92 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1,495
Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000790
Núm. CAS: 5216-25-1
EINECS: 226-009-1
UN: 1760
ADR: 8,III